Methyldiphenylphosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAD2445-10GEA
75
EUR
TCIAD2445-10G
Methyldiphenylphosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Methyldiphenylphosphine oxide
Formula:
C₁₃H₁₃OP MW: 216,22 g/mol Pto. Ebullición: 180°C |
Número MDL:
MFCD00002081 Núm. CAS: 2129-89-7 EINECS: 218-346-8 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 111.0 to 115.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |