Methyldiphenylphosphine oxide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A11484.06EA 56.2 EUR
A11484.06 ABCRAB110519.0025 A11484.14
Methyldiphenylphosphine oxide ≥98%
Methyldiphenylphosphine oxide
Formula: C₁₃H₁₃OP
MW: 216,22 g/mol
Pto. de fusión: 111…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002081
Núm. CAS: 2129-89-7
EINECS: 218-346-8