1,4-Diamino-2,3-dihidroantraquinona para síntesis
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43852.0100EA 177 EUR
8.43852.0100 8.43852.0010
1,4-Diamino-2,3-dihidroantraquinona para síntesis
1,4-Diamino-2,3-dihidroantraquinona
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,2600 g/mol
Número MDL: MFCD00035689
Núm. CAS: 81-63-0
EINECS: 201-367-1