2-Amino-4-(2-bromophenyl)pyrimidine 95%
Atención
H34212.06EA 185 EUR
H34212.06 H34212.03
2-Amino-4-(2-bromophenyl)pyrimidine 95%
2-Amino-4-(2-bromophenyl)pyrimidine
Formula: C₁₀H₈BrN₃
MW: 250,10 g/mol
Pto. de fusión: 167…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07381905
Núm. CAS: 99073-95-7