3,5-Dimetil-1H-pyrazol-1-carboxamida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A14523.09EA 23.2 EUR
A14523.09
3,5-Dimetil-1H-pyrazol-1-carboxamida ≥98%
3,5-Dimetil-1H-pyrazol-1-carboxamida
Formula: C₆H₉N₃O
MW: 139,16
Pto. de fusión: 112…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003126
Núm. CAS: 934-48-5
EINECS: 213-283-2