3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B23751.03EA
76.5
EUR
B23751.03
B23751.06
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula:
C₄H₅N₃O₂ MW: 127,10 g/mol Pto. de fusión: ∼ 125 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00005239 Núm. CAS: 41680-34-6 EINECS: 255-493-7 |