Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Proveedor: Thermo Scientific
ACRO103310050EA 52.7 EUR
ACRO103310050
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16
Pto. de fusión: 103…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005238
Núm. CAS: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥98.5 %