Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H29172.03EA 42.1 EUR
H29172.03
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate ≥99%
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14
Pto. de fusión: 171…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010097
Núm. CAS: 16298-03-6
EINECS: 240-387-5