Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
277878-5GEA 438 EUR
277878-5G
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₅Cl₂N₃O₂
MW: 222,03 g/mol
Número MDL: MFCD00010431
Núm. CAS: 1458-18-0
EINECS: 215-947-7