Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H25887.03EA 176 EUR
H25887.03 H25887.06
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine
Formula: C₁₄H₁₄ClO₂P
MW: 280,69 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C (1,5 mmHg)
Pto. de fusión: 61…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972301
Núm. CAS: 13685-30-8
UN: 3261
ADR: 8,II