Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H25894.06EA 579 EUR
H25894.06 H25894.03
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine
Formula: C₁₄H₁₄ClO₂P
MW: 280,69 g/mol
Pto. de fusión: 111…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08064037
Núm. CAS: 263369-88-6
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,II