Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H26953.03EA 341 EUR
H26953.03 H26953.06 H26953.MD
Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine
Formula: C₁₂H₈ClF₂P
MW: 256,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972302
Núm. CAS: 23039-97-6
UN: 3265
ADR: 8,II