Dicyclohexylchlorophosphine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAC1658-5GEA 223 EUR
TCIAC1658-5G TCIAC1658-1G
Dicyclohexylchlorophosphine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Dicyclohexylchlorophosphine
Formula: C₁₂H₂₂ClP
MW: 232,73 g/mol
Pto. Ebullición: 166°C
Número MDL: MFCD00014294
Núm. CAS: 16523-54-9
UN: 3265
ADR: 8,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/72/28938872.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %