Dicyclohexylchlorophosphine 97%
Peligro
ACRO353290010EA 70.1 EUR
ACRO353290010 ACRO353290050
Dicyclohexylchlorophosphine 97%
Dicyclohexylchlorophosphine
Formula: C₁₂H₂₂ClP
MW: 232,73 g/mol
Pto. Ebullición: 165 °C (12 mmHg)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014294
Núm. CAS: 16523-54-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)