3-Bromo-6-fluorochromone ≥97%
H32163.06EA 243 EUR
H32163.06
3-Bromo-6-fluorochromone ≥97%
3-Bromo-6-fluorochromone
Formula: C₉H₄BrFO₂
MW: 243,03 g/mol
Pto. de fusión: 130…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094003
Núm. CAS: 179111-05-8