4-Anilino-1-benzylpiperidine ≥98%
H27158.03EA 30.1 EUR
H27158.03 H27158.06
4-Anilino-1-benzylpiperidine ≥98%
4-Anilino-1-benzylpiperidine
Formula: C₁₈H₂₂N₂
Número MDL: MFCD00023738
Núm. CAS: 1155-56-2
EINECS: 214-583-6