Bis(trimethylsilyl)methane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Peligro
|
TCIAB1857-10MLEA
127
EUR
TCIAB1857-10ML
Bis(trimethylsilyl)methane ≥95.0% (por GC)
Bis(trimethylsilyl)methane
Formula:
C₇H₂₀Si₂ MW: 160,405 g/mol Pto. Ebullición: 133°C Pto. de inflamación: 12°C |
Número MDL:
MFCD00008275 Núm. CAS: 2117-28-4 EINECS: 218-322-7 UN: 1993 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |