Etoxidimetilsilano ≥94% ammonia-free
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L16476.14EA
95.4
EUR
L16476.14
L16476.22
Etoxidimetilsilano ≥94% ammonia-free
Etoxidimetilsilano
Formula:
C₄H₁₂OSi MW: 104,23 g/mol Pto. Ebullición: 55 °C Densidad: 0,757 Pto. de inflamación: 15 °C (59 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00026750 Núm. CAS: 14857-34-2 EINECS: 238-921-7 ADR: 3,II |