1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone ≥90.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAQ0022-5GEA
44
EUR
TCIAQ0022-5G
TCIAQ0022-25G
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone ≥90.0% (by HPLC)
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
Formula:
C₂₁H₁₅NO₃ |
Número MDL:
MFCD00019148 Núm. CAS: 81-48-1 EINECS: 201-353-5 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | Red to Dark blue to Black powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 90.0 area% |
Lambda max. | 581.0 to 585.0 nm (Toluene) |
Absorbance (E1%1cm) | min. 310 (Toluene, 581.0 to 585.0 nm) |