1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16971330EA 195 EUR
EHERC16971330
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
Formula: C₂₁H₁₅NO₃
MW: 329,3500 g/mol
Número MDL: MFCD00019148
Núm. CAS: 81-48-1
EINECS: 201-353-5