Quinizarin green, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos: 1,4-Bis(p-tolylamino)anthracene-9,10-dione,Solvent Green 3,1,4-Bis(p-toluidino)-9,10-anthraquinone,D and C Green No. 6
M-Clarity™ quality level = MQ200
211982-50G
211982-50GEA 117 EUR
211982-50G
Quinizarin green, Sigma-Aldrich®
Quinizarin green
Formula: C₂₈H₂₂N₂O₂
MW: 418,496 g/mol
Número MDL: MFCD00001195
Núm. CAS: 128-80-3
EINECS: 204-909-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66d1c8743f8bb334b4674e4047b730c934354096&prid=web&clid=SAPDAM