Quinizarin green
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16971100EA 173 EUR
EHERC16971100
Quinizarin green
Quinizarin green
Formula: C₂₈H₂₂N₂O₂
MW: 418,496 g/mol
Número MDL: MFCD00001195
Núm. CAS: 128-80-3
EINECS: 204-909-5