1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD3280-25GEA 100 EUR
TCIAD3280-25G
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₆H₁₄N₂O₂
Pto. de fusión: 222°C
Número MDL: MFCD00001198
Núm. CAS: 2475-44-7
EINECS: 219-602-1
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/59/28980259.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark purple powder to crystal
Lambda max. 641.0 to 645.0 nm (EtOH)
Lambda max.2 593.0 to 597.0 nm (EtOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 600 (EtOH, 641.0 to 645.0 nm)
Absorbance (E1%1cm)2 min. 510 (EtOH, 593.0 to 597.0 nm)