1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L00903.06EA
49.5
EUR
L00903.06
L00903.14
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone 95%
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone
Formula:
C₁₆H₁₄N₂O₂ Pto. de fusión: ∼ 215 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001198 Núm. CAS: 2475-44-7 EINECS: 219-602-1 |