1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12972010EA 247 EUR
EHERC12972010
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₁₂N₄O₂
Número MDL: MFCD00001225
Núm. CAS: 2475-45-8
EINECS: 219-603-7