1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone ≥97%
Atención
ABCRAB124984.0250
1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone ≥97%
1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₇Br₂NO₂
MW: 381,03 g/mol
Pto. de fusión: 225…229 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019155
Núm. CAS: 81-49-2
EINECS: 201-354-0