4-Methoxystilbene ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A17328.06EA 101 EUR
A17328.06
4-Methoxystilbene ≥98%
4-Methoxystilbene
Formula: C₁₅H₁₄O
MW: 210,27 g/mol
Pto. de fusión: 136…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017178
Núm. CAS: 1142-15-0
EINECS: 214-530-7