4-Bromo-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAB2416-1GEA
63
EUR
TCIAB2416-1G
TCIAB2416-5G
4-Bromo-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-trans-stilbene
Formula:
C₁₄H₁₁Br MW: 259,15 g/mol |
Número MDL:
MFCD00155020 Núm. CAS: 13041-70-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 138.0 to 142.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |