4-Anilino-1-methylpiperidine ≥98%
Peligro
H27276.14EA 325 EUR
H27276.14
4-Anilino-1-methylpiperidine ≥98%
4-Anilino-1-methylpiperidine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,28 g/mol
Pto. de fusión: 82…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06408133
Núm. CAS: 22261-94-5
EINECS: 244-882-7