2-(2-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Atención
H51851.06EA 345 EUR
H51851.06
2-(2-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(2-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375352
Núm. CAS: 115311-41-6