4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Proveedor: Cayman Chemical
CAYM13049-250EA
44
EUR
CAYM13049-250
CAYM13049-100
CAYM13049-500
CAYM13049-1
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂S MW: 220,2477 g/mol |
Número MDL:
MFCD00171757 Núm. CAS: 144060-98-0 |