Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Atención
H54942.06EA 277 EUR
H54942.06
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01567252
Núm. CAS: 39091-00-4