Ethyl-4-methyl-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Atención
H54842.03EA 48.1 EUR
H54842.03
Ethyl-4-methyl-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Ethyl-4-methyl-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01936157
Núm. CAS: 383146-88-1