2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Atención
H54038.03EA 112 EUR
H54038.03 H54038.MD
2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁NO₃S
MW: 249,28 g/mol
Pto. de fusión: 236…241 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06857928
Núm. CAS: 54001-16-0