4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAB0858-25GEA
99
EUR
TCIAB0858-25G
XXXXB0858-25G
TCIAB0858-5G
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Formula:
C₁₂H₅BrO₃ MW: 277,0703 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006927 Núm. CAS: 81-86-7 EINECS: 201-382-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystaline |
Purity (Methanolysis Method) | min. 95.0 % |
Melting point | 218.0 to 224.0 deg-C |