3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L17683.03EA 222 EUR
L17683.03 L17683.MD
3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride ≥97%
3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Formula: C₁₂H₅BrO₃
MW: 277,08 g/mol
Pto. de fusión: 244…246 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00228162
Núm. CAS: 24050-49-5
EINECS: 000-000-0