HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate), Novabiochem® para síntesis
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
8.51006.1000EA 393 EUR
8.51006.1000 01-62-0010-100 01-62-0010-25
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate), Novabiochem® para síntesis
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Formula: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
MW: 379,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075445
Núm. CAS: 94790-37-1
EINECS: 423-020-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II