TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Peligro
01-62-0015-100EA 177 EUR
01-62-0015-100
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Formula: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
MW: 321,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077413
Núm. CAS: 125700-67-6
EINECS: 423-040-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II