Cyclohexyldiphenylphosphine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAC1429-25GEA
195
EUR
TCIAC1429-25G
TCIAC1429-5G
Cyclohexyldiphenylphosphine ≥97.0% (por GC)
Cyclohexyldiphenylphosphine
Formula:
C₁₈H₂₁P MW: 268,33 g/mol |
Número MDL:
MFCD00046360 Núm. CAS: 6372-42-5 EINECS: 228-904-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 59.0 to 62.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |