Cyclohexyldiphenylphosphine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
36708.03EA 46.5 EUR
36708.03 36708.14 36708.22 36708.06
Cyclohexyldiphenylphosphine ≥98%
Cyclohexyldiphenylphosphine
Formula: C₁₈H₂₁P
MW: 268,33 g/mol
Pto. de fusión: 58…62 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046360
Núm. CAS: 6372-42-5
EINECS: 228-904-2