Cyclohexyldiphenylphosphine 98%
Atención
ACRO406100010EA 32.6 EUR
ACRO406100010 ACRO406100050
Cyclohexyldiphenylphosphine 98%
Cyclohexyldiphenylphosphine
Formula: C₁₈H₂₁P
MW: 268,33 g/mol
Pto. de fusión: 53 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046360
Núm. CAS: 6372-42-5
EINECS: 228-904-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
GC ≥97.5 %