Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Peligro
|
Sinónimos:
BOP-Cl
TCIAB1213-25GEA
76
EUR
TCIAB1213-25G
TCIAB1213-5G
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Formula:
C₆H₈ClN₂O₅P MW: 254,6 g/mol |
Número MDL:
MFCD00010077 Núm. CAS: 68641-49-6 UN: 3261 ADR: 8,II |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Solubility in N,N-DMF | almost transparency |