Isosorbide
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0126.03EA 984 EUR
PROOMM0126.03
Isosorbide
Isosorbide
Formula: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Número MDL: MFCD00064827
Núm. CAS: 652-67-5
EINECS: 211-492-3