Isosorbide dimethyl ether
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0126.02EA 749 EUR
PROOMM0126.02
Isosorbide dimethyl ether
Isosorbide dimethyl ether
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174,20 g/mol
Número MDL: MFCD00064828
Núm. CAS: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8