Iminostilbene
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14285500EA 104 EUR
EHERC14285500
Iminostilbene
Iminostilbene
Formula: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Número MDL: MFCD00005071
Núm. CAS: 256-96-2
EINECS: 205-970-0