1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
ACRO367160250EA
273
EUR
ACRO367160250
ACRO367160050
ACRO367160010
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 98%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Formula:
C₉H₁₆N₂O₂ MW: 184,24 g/mol Pto. Ebullición: 140 °C (2mbar) Densidad: 1,17 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190247 Núm. CAS: 63074-07-7 UN: 3267 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |