5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-ylamine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAA1513-5GEA
115
EUR
TCIAA1513-5G
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-ylamine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-ylamine
Formula:
C₆H₄ClN₃S |
Número MDL:
MFCD00465908 Núm. CAS: 30536-19-7 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 87.0 to 91.0 deg-C |