Estrona, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
46573-250MGEA 57.7 EUR
46573-250MG
Estrona, Supelco®
Estrona
Formula: C₁₈H₂₂O₂
Número MDL: MFCD00003620
Núm. CAS: 53-16-7
EINECS: 200-164-5