Estriol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Peligro
|
TCIAE0218-100MGEA
16
EUR
TCIAE0218-100MG
TCIAE0218-1G
Estriol ≥98.0% (por GC)
Estriol
Formula:
C₁₈H₂₄O₃ |
Número MDL:
MFCD00003691 Núm. CAS: 50-27-1 EINECS: 200-022-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +55.0 to +60.0 deg (C=0.4, Dioxane) |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |