3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide, Sigma-Aldrich®
377007-5GEA 121 EUR
377007-5G
3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide, Sigma-Aldrich®
3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide
Formula: C₁₀H₁₂INS
MW: 305,1785 g/mol
Número MDL: MFCD00044134
Núm. CAS: 3119-93-5
EINECS: 221-494-6